Merck
720534
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4HClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
144.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
52-57 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4HClN2S/c5-4-7-2-3(1-6)8-4/h2H
InChI key
BAFLVXULMMAKMM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F - closed cup
flash_point_c
104.4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)