Merck
516228
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 304,00
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 304,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
reticulante
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensión del etiquetado
2.5-3.0 mmol/g loading
tamaño de partícula
70-90 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
Clave InChI
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reacts with nucleophiles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)