Merck
716308
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
97%
Sinónimos:
2-Methylthiazole 4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
171.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
54-58 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)