Merck
716049
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(mercaptomethyl)biphenyl
97%
Sinónimos:
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-dimethanethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14S2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
148-152 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCc1ccc(cc1)-c2ccc(CS)cc2
InChI
1S/C14H14S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2
Clave InChI
XFHIDPOTWOFDEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jianli Zhao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(24), 4986-4990 (2015-12-01)
Incorporating single-electron tunneling (SET) of metallic nanoparticles (NPs) into modern electronic devices offers great promise to enable new properties; however, it is technically very challenging due to the necessity to integrate ultrasmall (<10 nm) particles into the devices. The nanosize
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.