673099
Biphenyl-4,4′-dithiol
95%
Sinónimos:
4,4′-Dimercaptobiphenyl, BDT, BPDT
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
165-174 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(S)cc2
InChI
1S/C12H10S2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
Clave InChI
VRPKUXAKHIINGG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.