Merck
71585
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-fluoropyridine
≥95.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClFN
Número de CAS:
Peso molecular:
131.54
Beilstein:
1422747
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
under inert gas (Argon)
densidad
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Clave InChI
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Precaución
may discolor to yellow on storage
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)