Merck
715689
Sigma-Aldrich
3-Furoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.501
mp
25-30 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
ClC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
Clave InChI
BTUIFMCWPFMNRG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
136.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)