Merck
678570
Sigma-Aldrich
5-Methylfuran-2-carbonyl chloride
97%
Sinónimos:
5-Methyl-2-furoyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 132,00
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 132,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
27-31 °C
grupo funcional
acyl chloride
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(o1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClO2/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3
Clave InChI
ZURUVZFDEVKNCE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)