Merck
715964
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine
97%
Sinónimos:
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenylethane-1,2-diamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 307,00
US$ 307,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 307,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 307,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
CN[C@H]([C@@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
Clave InChI
BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
Aplicación
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine can be used as:
  • A precursor for the synthesis of chiral imidazolinium salts, which are used as catalysts for aza Diels−Alder reaction and as shift reagents for potassium salt of Mosher′s acid.[1]
  • A ligand in the preparation of 2,3-dihydrobenzofurans and indanes by reacting alkyl halides with alkyl electrophiles using nickel/diamine catalyst.[2]
  • A ligand in the synthesis of carbamates, sulfonamides, and sulfones through alkyl-alkyl Suzuki reaction using Ni catalyst.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic enantioselective cyclization/cross-coupling with alkyl electrophiles
Cong H and Fu GC
Journal of the American Chemical Society, 136(10), 3788-3791 (2014)
The preparation of new enantiopure imidazolinium salts and their evaluation as catalysts and shift reagents
Jurcik V and Wilhelm R
Tetrahedron Asymmetry, 17(5), 801-810 (2006)
New directing groups for metal-catalyzed asymmetric carbon-carbon bond-forming processes: stereoconvergent alkyl-alkyl Suzuki cross-couplings of unactivated electrophiles
Wilsily A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(13), 5794-5797 (2012)