714798
1-Bromo-3-(trimethylsilyl)benzene
97%
Sinónimos:
(3-Bromophenyl)trimethylsilane
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532
density
1.230 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
C[Si](C)(C)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
InChI key
JXQZFRPARQBDKV-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)