Merck
484695
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 128,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 128,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.554 (lit.)
bp
60-80 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H13BrSi/c1-13(2,3)9-8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)