709646
2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
95%
Sinónimos:
2,6-Dichloropyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
44-48 °C
functional group
aldehyde
chloro
SMILES string
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
InChI key
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)