Merck
708798
Sigma-Aldrich
5,7-Dibromoindole
97%
Sinónimos:
5,7-Dibromo-1H-indole
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 191,00
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 191,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5Br2N
Número de CAS:
Peso molecular:
274.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 191,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
67-72 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1cc(Br)c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H5Br2N/c9-6-3-5-1-2-11-8(5)7(10)4-6/h1-4,11H
Clave InChI
JBAQNCIQGHTHGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)