563838
5-Iodoindole
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
101-104 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Ic1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H6IN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
Clave InChI
TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- 3-dimethylaminomethyl-5-iodoindole via reaction with dimethyl amine and formaldehyde[2]
- 5-ethynyl-1H-indole obtained via refluxing with trimethylsilylacetylene in the presence of triethylamine, catalyzed by palladium and copper(I)iodide in acetonitrile[3]
- 5-(3-hydroxyprop-1-enyl)-1H-indole via reaction with allyl alcohol in the presence of triphenyl phosphine, palladium acetate and silver acetate in dimethylformamide[3]
- 5-(3-benzyloxyprop-1-enyl)-1H-indole via reaction with allylbenzyl ether in the presence of triphenyl phosphine, palladium acetate and silver acetate in dimethylformamide[3]
- 5-(2-phenylethynyl)-1H-indole via refluxing with phenylacetylene catalyzed by copper(I)iodide and palladium in the presence of triethylamine in acetonitrile[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?