Merck
706086
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 74,10
US$ 74,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 74,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10BNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
182.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
mp
100-117 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
Clave InChI
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
  • Preparation of pyrazine derivatives as orally active corticotropin releasing factor-1 receptor antagonists
  • Microwave-enhanced synthesis of trisubstituted pyridazines
  • Preparation of biaryl derivatives via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl- or heteroaryl halides
  • Preparation of 3-arylpyridines via palladium-P Phos catalyzed Suzuki cross coupling
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)