Merck
560162
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 159,00
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 159,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH3)C6H3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 159,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
152-156 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Bromo-2-methylbenzoic acid may be used to synthesize 4-(bromoacetyl)isoindolin-1-one[1] and isocoumarins.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New anti-viral drugs for the treatment of the common cold.
Maugeri C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 3091-3107 (2008)
Mapping the ATP-binding domain of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) with coumarin-and isocoumarin-derived inhibitors.
Payne SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(12), 3649-3653 (2010)