Merck
705950
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
160.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
powder
assay:
97%
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
59-64 °C
functional group
chloro
thioether
SMILES string
CSc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI key
YYQOYLZOMFNKKG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)