Merck
C61607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitropyridine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.54
Beilstein:
124482
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
100-103 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
Clave InChI
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
365.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
185 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)