Merck
702951
Sigma-Aldrich
Cy-cBRIDP
97%
Sinónimos:
1-(Dicyclohexylphosphino)-2,2-Diphenyl-1-methylcyclopropane, Dicyclohexyl(2,2-diphenyl-1-methyl-1-cyclopropyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H37P
Número de CAS:
Peso molecular:
404.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
115-122 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(CC1(c2ccccc2)c3ccccc3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C28H37P/c1-27(29(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26)22-28(27,23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24/h2-3,6-9,14-17,25-26H,4-5,10-13,18-22H2,1H3
Clave InChI
JDNAVZKVTWHWKB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7129367
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago