Merck
702609
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn L-aspartate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
(HOOCCH(NH2)CH2COO)270Zn
Peso molecular:
334.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
72 atom % 70Zn
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
mol peso
332.85 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
N[C@@H](CC(=O)O[72Zn]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Zn/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1/i;;1+7
Clave InChI
POEVDIARYKIEGF-NWPUYAGZSA-L
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)