Merck
701882
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
86-91 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1cnc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,8H2,1H3
Clave InChI
CQKIBEOVARIBDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)