Merck
716588
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 67,40
US$ 67,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 67,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 67,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
108-113 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H7ClN2O2/c1-4-3-5(6(11)12-2)10-7(8)9-4/h3H,1-2H3
Clave InChI
ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)