Merck
701483
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl) dimer
Sinónimos:
Bis(cyclopentadienylruthenium dicarbonyl), Di-μ-carbonyldicarbonylbis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)di-ruthenium, Tetracarbonyldicyclopentadienyldi-ruthenium
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.140,00
US$ 1.140,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.140,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10O4Ru2
Número de CAS:
Peso molecular:
444.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 1.140,00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
solid
Quality Level
reaction suitability
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
184-185 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChI key
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)