Merck
701335
Sigma-Aldrich
11-Bromo-1-undecanethiol
99%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 440,00
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 440,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)10CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
267.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.501
densidad
1.128 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H23BrS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
Clave InChI
IKVISLWYYHGTTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
11-Bromo-1-undecanethiol (BrUDT) is a bromo-terminated alkanethiol that forms a self-assembled monolayer(SAM) on a variety of surfaces. It can modify the surface characteristics by forming a bond between the sulfur groups and surface atoms.[1][2]
Aplicación
BrUDT forms a protective SAM on gold nanoparticles, which can be potentially used in biomedical applications for the fabrication of in vivo sensors.[3] It can also be mixed with dodecanethiol, which can be coated on gold nanoparticles for the synthesis of gasotransmitters.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Delivering nitric oxide with nanoparticles.
Quinn JF, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 205(26), 190-205 (2015)
Georgios Stratis et al.
The Journal of chemical physics, 154(3), 034704-034704 (2021-01-28)
The breaking of molecular bonds during exposure to ionizing radiation and electron beams creates irreversible damage in the molecular structure. In some cases, such as lithography, controlled damage of a molecular resist is a desirable process and is the basis
Remarkable high-yielding chemical modification of gold nanoparticles using uncatalyzed click-type 1, 3-dipolar cycloaddition chemistry and hyperbaric conditions.
Ismaili H, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 87(12), 1708-1715 (2009)
Detecting secondary structure and surface orientation of helical peptide monolayers from resonant hybridization signals.
Alici KB and Gallardo IF
Scientific reports, 3(12), 2956-2956 (2013)
Synthesis of nitric oxide-releasing gold nanoparticles.
Rothrock AR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(26), 9362-9363 (2005)