760714
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
Sinónimos:
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
Productos recomendados
Ensayo
96% (GC)
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
composición
(copper wire added to bulk material for stabilization)
condiciones de almacenamiento
under inert gas
índice de refracción
n20/D 1.518
densidad
1.388 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)