Merck
700797
Sigma-Aldrich
(R)-SIPHOS
97%
Sinónimos:
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′,7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-dimethylamine, N-Dimethyl-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]phosphoramidite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
325.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
mp
92-96 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
Clave InChI
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)