Merck
700754
Sigma-Aldrich
(R)-SDP
Sinónimos:
(R)-(+)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (R)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 445,00
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 445,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H34P2
Número de CAS:
Peso molecular:
588.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
mp
198-203 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
Clave InChI
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)