Merck
700177
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
Sinónimos:
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
Seleccione un Tamaño
5 PKG
US$ 1.030,00
US$ 1.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 PKG
US$ 1.030,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In2O3
Peso molecular:
277.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
resistividad de superficie
≤10 Ω/sq
L × An × grosor
150 × 150 × 0.2 mm
cadena SMILES
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
Clave InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
In2O3/Au/Ag coated PET film
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.