The particle size, pore size, or surface area has not been determined for this product.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
In2O3
Número CAS:
Peso molecular:
277.63
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-193-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
solid
mp
2000 °C
density
7.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[In+3].[In+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2In.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Assay (by loss on ignition): ≥ 99.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form solid |
| mp 2000 °C | mp 2315 °C | mp 2315 °C | mp 2272 °C |
| density 7.18 g/cm3 at 20 °C | density 6.51 g/cm3 at 20 °C | density 6.51 g/cm3 at 20 °C | density 7.24 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(III) oxide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Hi, what is the particle size, pore size, and surface area of In2O3 ?
1 answer-