Merck
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-Butylthio)-1-(diphenylphosphino)ferrocene
98%
Sinónimos:
(1S)-1-(tert-Butylthio)-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-FeSulPhos
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 201,00
500 MG
US$ 955,00
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 201,00
500 MG
US$ 955,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H27FePS
Número de CAS:
Peso molecular:
458.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 201,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
146-149 °C
grupo funcional
phosphine
thioether
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
Clave InChI
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Enantioselective allylic substitution, enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)