Merck
700053
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6F2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
184-188 °C
cadena SMILES
COc1cc(F)c(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
LGHVYSAINQRZJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)