Y0000572
Etidronate disodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid disodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
etidronate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(O)C
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)