Merck
678902
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-iodobenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 177,00
US$ 177,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 177,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4FIO2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 177,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
145-149 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
iodo
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
XPFMQYOPTHMSJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)