699438
3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]morpholine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
78-84 °C
functional group
ether
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-6-13(12-14)15(20)19-8-10-21-11-9-19/h5-7,12H,8-11H2,1-4H3
InChI key
PKONGXZPUDFPPH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)