Documentos clave
698903
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit III
Sinónimos:
Buchwald Ligands
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 1.590,00
US$ 1.590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 1.590,00
About This Item
Código UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
US$ 1.590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Nivel de calidad
grupo funcional
phosphine
Información legal
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 638021DavePhos, 97% 1 gSDS
  • 638064XPhos, 98% 1 gSDS
  • 638072SPhos, 98% 1 gSDS
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gSDS
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 663131RuPhos, 98% 1 gSDS
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgSDS
  • 677280sSPhos 500 mgSDS
  • 695211tBuMePhos 1 gSDS
  • 695262MePhos, 97% 1 gSDS
  • 695874t-BuDavePhos 1 gSDS
  • 695882PhDave-Phos, 97% 1 gSDS
Ver todo (13)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Contenido relacionado
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.