Merck
697885
Sigma-Aldrich
2,2′-Dibromobiphenyl
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
78-82 °C
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccccc1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
InChI key
DRKHIWKXLZCAKP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)