Merck
69725
Sigma-Aldrich
9-Methylxanthine
≥98.0%
Sinónimos:
2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.14
Beilstein/REAXYS Number:
170467
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0%
form
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
Cn1cnc2C(=O)NC(=O)Nc12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-3-4(10)8-6(12)9-5(3)11/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
InChI key
DHNIKYWYTSMDDA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)