Merck
696005
Sigma-Aldrich
Methyl carbamate-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
Urethylane-13C2,15N
About This Item
Fórmula lineal:
15NH213COO13CH3
Peso molecular:
78.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
powder
mp
56-58 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3]O[13C]([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
GTCAXTIRRLKXRU-VMIGTVKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)