Merck
W478620
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
natural (US), mixture of cis and trans, ≥95%, stabilized
Seleccione un Tamaño
W478620-SAMPLE-K
US$ 52,00
100 G
US$ 171,20
1 KG
US$ 700,00
US$ 52,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W478620-SAMPLE-K
US$ 52,00
100 G
US$ 171,20
1 KG
US$ 700,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H30O
Número de CAS:
Peso molecular:
238.41
Número de FEMA:
4786
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
US$ 52,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
contiene
BHA as stabilizer
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; waxy
cadena SMILES
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Clave InChI
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)