Merck
695173
Sigma-Aldrich
Dichloro(2-pyridinecarboxylato)gold
Sinónimos:
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 462,00
US$ 462,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 462,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4NAuCl2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 462,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
175-176 °C
cadena SMILES
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
Clave InChI
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.