694584
(+)-Allylboronic acid pinanediol ester
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.475
density
0.990 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]3OB(CC=C)O[C@@]3(C)[C@H]1C2
InChI
1S/C13H21BO2/c1-5-6-14-15-11-8-9-7-10(12(9,2)3)13(11,4)16-14/h5,9-11H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,11+,13-/m0/s1
InChI key
ZWEMLWHNKCNXMY-KQXIARHKSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
210.0 °F
flash_point_c
98.9 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)