Merck
I1010
Sigma-Aldrich
IgA from human colostrum
reagent grade, ≥95%, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinónimos:
IgA humana
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
conjugate
unconjugated
Quality Level
grade
reagent grade
assay
≥95%
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
General description
El anticuerpo IgA es un anticuerpo secretor y está presente abundantemente en los revestimientos mucosos de los conductos gastrointestinal, respiratorio y genitourinario, las lágrimas, el calostro y la saliva. Por tanto, la IgA secretora contribuye al mecanismo de defensa humoral contra los patógenos de las mucosas
La IgA humana se purifica del calostro humano normal agrupado mediante fraccionamiento y fraccionamiento de intercambio iónico.
Application
La IgA purificada puede utilizarse como un antígeno de referencia, patrón, bloqueante o proteína de recubrimiento en una variedad de inmunoanálisis, como el ELISA, la inmunodifusión en punto, la inmunotransferencia western, la inmunodifusión y la inmunoelectroforesis. Otras aplicaciones incluyen materiales de partida para la preparación de inmunógenos e inmunoadsorbentes en fase sólida. Se utilizó como patrón IgA de calostro humano en ELISA (1 mg/ml) y electroforesis en gel.
Reconstitution
Reconstituir con disolución salina tamponada (cloruro de sodio 150 mM).
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Hannah Karen Mina Labayo et al.
EClinicalMedicine, 27, 100561-100561 (2020-10-13)
Norovirus (NV) causes acute gastroenteritis in infants. Humoral and fecal immunoglobulin A (IgA) responses have been correlated with protection against NV; however, the role of breast milk IgA against NV infection and associated diarrhea is still unknown. This study aimed
E Knop et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 42(3), 566-574 (2001-02-27)
Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) specifically protects mucosal surfaces. In a previous study of the human conjunctiva, evidence was also found for the presence of MALT in the lacrimal sac. The present study, therefore, aims to investigate its morphology and topographical
P Kosuwon et al.
Beneficial microbes, 9(4), 541-552 (2018-04-11)
Little is known about the impact of nutrition on toddler gut microbiota. The plasticity of the toddler gut microbiota indicates that nutritional modulation beyond infancy could potentially impact its maturation. The objective of this study was to determine the effect
Lauri Vehkala et al.
Annals of medicine, 45(8), 501-510 (2013-10-18)
Obesity and type 2 diabetes (T2D) associate with increased oxidative stress. Malondialdehyde acetaldehyde (MAA) adducts have been suggested to be one of the antigenic epitopes in MDA-LDL responsible for the antibody recognition. Our aim was to investigate the associations between
Erick Sánchez-Salguero et al.
Maternal health, neonatology and perinatology, 5, 9-9 (2019-06-18)
Colostrum is the primary source of maternal immunoglobulin A (IgA) for the newborn. IgA participates in protection and regulation mechanisms of the immune response at the neonate's mucosa. Several studies have evaluated infectious diseases and vaccine protocols effects during pregnancy