694037
Cesium pivalate
98%
Sinónimos:
Cesium 2,2-dimethylpropanoate, Cesium trimethylacetate
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
344-348 °C
cadena SMILES
[Cs+].CC(C)(C)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Cs/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
LGVUAXNPXVXCCW-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Fluoren-9-one derivatives by cyclocarbonylation of o-halobiaryls in the presence of palladium catalyst[1].
- Fused heterocycles (dihydrobenzofurans and indolines) from o-bromo phenol and aniline precursors via Pd-catalyzed intramolecular coupling of two C(sp3)-H bonds[3].
- Amides and esters derivatives containing a quaternary β-carbon atom by Pd-catalyzed C-H activation and amino/alkoxycarbonylation reaction[4].
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?