Merck
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethylenediamine
95%
Sinónimos:
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
Número de CAS:
Peso molecular:
380.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
form:
solid
assay:
95%
assay
95%
form
solid
mp
101-106 °C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
InChI key
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)