691631
3,3′′′-Didodecyl-2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′−quarterthiophene
97%
Sinónimos:
5,5′-Bis(3-dodecyl-2-thienyl)-2,2′-bithiophene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
55-59 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4sccc4CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H58S4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-33-29-31-41-39(33)37-27-25-35(43-37)36-26-28-38(44-36)40-34(30-32-42-40)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-32H,3-24H2,1-2H3
Clave InChI
DZUNDTRLGXGTGU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.