Merck
753963
Sigma-Aldrich
PBTTT-C12
greener alternative
Sinónimos:
Poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene]
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 418,00
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 418,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C38H54S4)n
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 418,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
mol peso
Mw 20,000-80,000
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
propiedades de los semiconductores
(mobility=0.2-0.6 cm2/V·s)
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.