Merck
691496
Sigma-Aldrich
Borane di(tert-butyl)phosphine complex
97%
Sinónimos:
Di-tert-butylphosphine compound with borane (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19P · BH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
59-64 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
Clave InChI
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)