Merck
691003
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-penten-2-one
97%
Sinónimos:
Acetylacetonamine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 111,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
1209344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥96.5% (GC)
97%
Formulario
solid
grupo funcional
amine
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(N)=CC(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4(6)3-5(2)7/h3H,6H2,1-2H3
Clave InChI
OSLAYKKXCYSJSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)