688487
2-Mesityl-2,5,6,7-tetrahydropyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-4-ium chloride
97%
Sinónimos:
Bode Catalyst 3
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
200-205 °C
cadena SMILES
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3CCCc3n2
InChI
1S/C14H18N3.ClH/c1-10-7-11(2)14(12(3)8-10)17-9-16-6-4-5-13(16)15-17;/h7-9H,4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
KKBONGWVMVUYPA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Intermolecular hydroacylation of cyclopropenes
- Crossed acyloin condensations
- Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
- Claisen rearrangement
- Lewis acid- and N-heterocyclic carbene-catalyzed cyclocondensation reaction
- Bode catalyst for enantioselective cyclizations
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Rovis has demonstrated that triazolium salt in the presence of a base can act as an N-heterocyclic carbene organocatalyst1 in highly enantioselective intramolecular Stetter reactions.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Contenido relacionado
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.