Merck
686948
Sigma-Aldrich
5-Methylpyrimidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
bp
152-154 °C/760 mmHg
mp
33-37 °C
SMILES string
Cc1cncnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3
InChI key
TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
125.0 °F
flash_point_c
51.67 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)